AuftragsverfolgungKontakt
Schlauchventile | Avantor
Schlauchventile
10,9 mm, 13 mm
Katalognr. 227-4013
Anbieter:   KARTELL
Schlauchventile
Katalognr. 227-4013
Anbieter:  KARTELL
Schlauchventile
Schlauchventile
10,9 mm, 13 mm
Preis
SFr. 3.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE mit PP-Küken.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Keine Schmiermittel erforderlich
  • Gute thermische Beständigkeit
Diese Durchflussventile sind ideal zum Regeln oder Stoppen des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten in Schlauchverbindungen unter niedrigem Druck (bis zu 0,5 bar) oder Teilvakuum. Glatte Anschlüsse, beidseitig leicht konisch.
Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    10,9 mm
  • Seq:
    03
  • Für Schlauch A-Ø:
    13 mm