Kühlboxen
32 l, 280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
Katalognr. 478-0213
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Kühlboxen sind Tieftemperaturbehälter aus schlagfestem Polystyrolmaterial, thermisch isoliert durch einen Isoliermantel aus Polyurethan.
- Nicht-toxisch
- 100% nahrungsmittelecht
Lieferinformationen: Kühlakkus stehen für Kühlboxen zur Verfügung.
Technische Daten
- Kapazität:32 l
- Abmessungen:280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätB×T×HVerfügbarkeitPreis
- KART3707HDPE-Kühlblock für Kartell Frigo-Box__17,5×9×3 cmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 10.90