AuftragsverfolgungKontakt
Kühlboxen
25 l, Dunkles anthrazit, 230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
Catalog # 478-0212
Supplier:   KARTELL
Kühlboxen
Catalog # 478-0212
Supplier:  KARTELL
Kühlboxen
Kühlboxen
25 l, Dunkles anthrazit, 230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
Price
189.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kühlboxen sind Tieftemperaturbehälter aus schlagfestem Polystyrolmaterial, thermisch isoliert durch einen Isoliermantel aus Polyurethan.
  • Nicht-toxisch
  • 100% nahrungsmittelecht
 : Kühlakkus stehen für Kühlboxen zur Verfügung.
Specifications
  • Kapazität:
    25 l
  • Farbe:
    Dunkles anthrazit
  • Abmessungen:
    230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    B×T×H
    Availability
    Price
  • KART3707
    HDPE-Kühlblock für Kartell Frigo-Box
    __
    17,5×9×3 cm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 10.90