Wägeflaschen, PP
, 50 ml, 59×34 mm
Katalognr. 611-9404
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP mit Deckel.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zylindrische Form, mit Knopfdeckel.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
KART340_TDS_EN KART345_TDS_EN KART346_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø×H:59×34 mm
- Kapazität:50 ml