AuftragsverfolgungKontakt
Tropfverschlüsse | Avantor
Tropfverschlüsse
Tropfverschluss mit 41 mm Tropfspitze, GL 25, Tropfflaschen mit langer Spitze
Katalognr. 217-0492
Anbieter:   KARTELL
Tropfverschlüsse
Katalognr. 217-0492
Anbieter:  KARTELL
Tropfverschlüsse
Tropfverschlüsse
Tropfverschluss mit 41 mm Tropfspitze, GL 25, Tropfflaschen mit langer Spitze
Preis
1.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, natürliche Farbe.
  • Gute chemische Beständigkeit, gute Temperaturbeständigkeit
  • In zwei Längen erhältlich
  • Angehängter Verschluss
Für Enghalsflaschen mit Rundgewinde nach DIN 168.
Technische Daten
  • Für:
    Tropfflaschen mit langer Spitze
  • Gewinde:
    GL 25
  • Bezeichnung:
    Tropfverschluss mit 41 mm Tropfspitze
  • Seq:
    04