Tropfverschlüsse
Tropfverschluss mit 40 mm Tropfspitze, GL 18, Tropfflaschen mit langer Spitze
Katalognr. 217-0491
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, natürliche Farbe.
- Gute chemische Beständigkeit, gute Temperaturbeständigkeit
- In zwei Längen erhältlich
- Angehängter Verschluss
Für Enghalsflaschen mit Rundgewinde nach DIN 168.
Technische Daten
- Für:Tropfflaschen mit langer Spitze
- Gewinde:GL 18
- Bezeichnung:Tropfverschluss mit 40 mm Tropfspitze
- Seq:02