Tropfverschlüsse
Tropfverschluss mit 19 mm Tropfspitze, GL 25, Tropfflaschen mit kurzer Spitze
Katalognr. 217-0489
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, natürliche Farbe.
- Gute chemische Beständigkeit, gute Temperaturbeständigkeit
- In zwei Längen erhältlich
- Angehängter Verschluss
Für Enghalsflaschen mit Rundgewinde nach DIN 168.
Technische Daten
- Für:Tropfflaschen mit kurzer Spitze
- Gewinde:GL 25
- Bezeichnung:Tropfverschluss mit 19 mm Tropfspitze
- Seq:03