Tropfverschlüsse
Tropfverschluss mit 16 mm Tropfspitze, GL 18, Tropfflaschen mit kurzer Spitze
217-0488
: KARTELL
HDPE, natürliche Farbe.
- Gute chemische Beständigkeit, gute Temperaturbeständigkeit
- In zwei Längen erhältlich
- Angehängter Verschluss
Für Enghalsflaschen mit Rundgewinde nach DIN 168.
- Für:Tropfflaschen mit kurzer Spitze
- Gewinde:GL 18
- Bezeichnung:Tropfverschluss mit 16 mm Tropfspitze
- Seq:01