AuftragsverfolgungKontakt
Tropfpipetten
Tropfpipetten, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm, 5,0 ml, 10 mm, 195 mm, -
  612-1780
 :   KARTELL
Tropfpipetten
  612-1780
 :  KARTELL
Tropfpipetten
Tropfpipetten
Tropfpipetten, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm, 5,0 ml, 10 mm, 195 mm, -
SFr. 38.50
1 * 100 ST
PE, graduiert
  • Aus einem Stück hergestellt
  • Großes Reservoir zur Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten
  • Idealer Ersatz für klassische Pasteur-Pipetten aus Glas und Gummisauger
  • Ext.Ø:
    10 mm
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    5,0 ml
  • Bezeichnung:
    Tropfpipetten, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm
  • Länge:
    195 mm