AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen | Avantor
Laborschalen
765×620×110 mm, 675×530×100 mm
Katalognr. 216-2025
Anbieter:   KARTELL
Laborschalen
Katalognr. 216-2025
Anbieter:  KARTELL
Laborschalen
Laborschalen
765×620×110 mm, 675×530×100 mm
Preis
173.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PVC, weiß.
  • Starkwandig und bruchfest
  • Temperaturbeständig bis 70 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mit Bodenrillen. Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch die Bodenrillen sind diese Schalen ideal zur Verwendung als Fotoschalen geeignet.
Technische Daten
  • Außen B×T×H:
    765×620×110 mm
  • Innen B×T×H:
    675×530×100 mm