AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen
385×325×75 mm, 320×260×70 mm
  216-2012
 :   KARTELL
Laborschalen
  216-2012
 :  KARTELL
Laborschalen
Laborschalen
385×325×75 mm, 320×260×70 mm
73.20 SFr.
1 * 1 ST
PVC, weiß.
  • Starkwandig und bruchfest
  • Temperaturbeständig bis 70 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mit Bodenrillen. Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch die Bodenrillen sind diese Schalen ideal zur Verwendung als Fotoschalen geeignet.
  • Außen B×T×H:
    385×325×75 mm
  • Innen B×T×H:
    320×260×70 mm