AuftragsverfolgungKontakt
Objektträgerbehälter | Avantor
Objektträgerbehälter
Grau, PS, 25, 83×98×38 mm
Katalognr. 631-9140
Anbieter:   KARTELL
Objektträgerbehälter
Katalognr. 631-9140
Anbieter:  KARTELL
Objektträgerbehälter
Objektträgerbehälter
Grau, PS, 25, 83×98×38 mm
Preis
15.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Widerstandsfähige Objektträger-Behälter mit abnehmbaren Deckeln.
  • Einschübe bieten genügend Abstand zur einfachen Entnahme der Objektträger
  • Nummerierte Einschübe mit korrespondierender Indexkarte im Deckel
  • Mit Fixierschienen zum Stapeln
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)
Technische Daten
  • Anzahl Objektträger:
    25
  • Farbe:
    Grau
  • Material:
    PS
  • B×T×H:
    83×98×38 mm