Stuhlprobenbehälter
60 ml, Steril, 41 mm, 55 mm
Katalognr. 216-0290
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, transparent. Steril oder unsteril erhältlich.
- Mit PP-Spatel im Verschluss
Dokumente
KART600_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:41 mm
- Sterilität:Steril
- Kapazität:60 ml
- Höhe:55 mm
- Seq:03