Trichterhalter
, 2 Trichter
Katalognr. 221-1262
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, weiß, unzerbrechlich
- Für Trichter 50-120 mm Ø
- Mit Vorrichtung zur Befestigung an Stativstäben 8-14 mm Ø
- Auswechselbarer Einsatz für verschiedene Größen
Technische Daten
- Für:2 Trichter
- Seq:02