Laborstative
Modell B, 300×150 mm
Katalognr. 241-3216
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP-Stativplatten mit Stativstäben aus verchromtem Stahl. Ideal zur Verwendung als Büretten- Trichter- oder Scheidetrichterstativ. Nicht zu empfehlen für größere Belastungen.
- Die Stativstäbe 250 mm lang, 12 mm Ø können zum Erreichen der gewünschten Höhe miteinander verschraubt werden
- Modell A: Stativplatte 300×150×15 mm mit zentraler Bohrung
- Modell B: Stativplatte 300×150×15 mm mit Bohrung an der Stirnseite
Bestellinformationen: Jede Packung enthält zwei Stativstäbe mit einer Größe von 250×12 mm. Weitere Stativstäbe können separat bestellt werden.
Technische Daten
- Bezeichnung:Modell B
- L×B:300×150 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 241-3217Ersatzstativstab, verchromter Stahl, 12×250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 61.90