AuftragsverfolgungKontakt
Laborstative | Avantor
Laborstative
Modell A, 300×150 mm
Katalognr. 241-3215
Anbieter:   KARTELL
Laborstative
Katalognr. 241-3215
Anbieter:  KARTELL
Laborstative
Laborstative
Modell A, 300×150 mm
Preis
148.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP-Stativplatten mit Stativstäben aus verchromtem Stahl. Ideal zur Verwendung als Büretten- Trichter- oder Scheidetrichterstativ. Nicht zu empfehlen für größere Belastungen.
  • Die Stativstäbe 250 mm lang, 12 mm Ø können zum Erreichen der gewünschten Höhe miteinander verschraubt werden
  • Modell A: Stativplatte 300×150×15 mm mit zentraler Bohrung
  • Modell B: Stativplatte 300×150×15 mm mit Bohrung an der Stirnseite
Bestellinformationen: Jede Packung enthält zwei Stativstäbe mit einer Größe von 250×12 mm. Weitere Stativstäbe können separat bestellt werden.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Modell A
  • L×B:
    300×150 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 241-3217
    Ersatzstativstab, verchromter Stahl, 12×250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 61.90
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.