Messkolben, Klasse B
100 ml, 14/23, 0,20 ± ml
Katalognr. 612-3007
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, mit NS-Stopfen aus PE.
- Autoklavierbar
- Für Arbeitstemperaturen bis 170 °C
- Mit NS-Stopfen
Technische Daten
- NS:14/23
- Kapazität:100 ml
- Toleranz:0,20 ± ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..