AuftragsverfolgungKontakt
Messkolben, Klasse B | Avantor
Messkolben, Klasse B
100 ml, 14/23, 0,20 ± ml
Katalognr. 612-3007
Anbieter:   KARTELL
Messkolben, Klasse B
Katalognr. 612-3007
Anbieter:  KARTELL
Messkolben, Klasse B
Messkolben, Klasse B
100 ml, 14/23, 0,20 ± ml
Preis
31.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, mit NS-Stopfen aus PE.
  • Autoklavierbar
  • Für Arbeitstemperaturen bis 170 °C
  • Mit NS-Stopfen
Technische Daten
  • NS:
    14/23
  • Kapazität:
    100 ml
  • Toleranz:
    0,20 ± ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..