Einwegküvetten
Einwegküvetten mit zwei klaren Messflächen, Makro, 280 – 800 nm, 44,5 mm, 4,5 ml, 10 mm, PMMA
Codice catalogo 634-8536
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Einwegküvetten aus optisch klarem PS (Polystyrol) oder PMMA mit einem Transmissionswert von 70% bei 300 nm.
- 44,5 to 45 mm height
Specifiche
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Makro
- Volumen:4,5 ml
- Fenstermaterial:PMMA
- Bezeichnung:Einwegküvetten mit zwei klaren Messflächen
- Höhe:44,5 mm
- Seq:007
- Messbereich:280 – 800 nm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
- 634-8538Kappe, PE-LD, für Küvetten mit quadratischer Öffnung, 10×10 mmLog in per disponibilità1 * 5.000 ST - 445.00 SFr.