Einwegküvetten
Einwegküvetten mit zwei klaren Messflächen, Makro, 340 – 800 nm, 45 mm, 4,5 ml, 10 mm, PS
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Einwegküvetten aus optisch klarem PS (Polystyrol) oder PMMA mit einem Transmissionswert von 70% bei 300 nm.
- 44,5 to 45 mm height
Technische Daten
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Makro
- Volumen:4,5 ml
- Fenstermaterial:PS
- Bezeichnung:Einwegküvetten mit zwei klaren Messflächen
- Höhe:45 mm
- Seq:003
- Messbereich:340 – 800 nm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 634-8538Kappe, PE-LD, für Küvetten mit quadratischer Öffnung, 10×10 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 5.000 ST - SFr. 445.00