Becher, niedrige Form
2000 ml, 183 mm, 132 mm, 50 ml
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), längere Anwendung 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache, schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:132 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:183 mm
- Seq:07