Becher, niedrige Form
1000 ml, 147 mm, 109 mm, 20 ml
Katalognr. 213-0197
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), längere Anwendung 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache, schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:109 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:147 mm
- Seq:06