Becher, niedrige Form
100 ml, 72 mm, 51 mm, 5 ml
Codice catalogo 213-0194
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), längere Anwendung 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache, schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifiche
- Ext.Ø:51 mm
- Graduierungsintervall:5 ml
- Kapazität:100 ml
- Höhe:72 mm
- Seq:03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..