Becher, niedrige Form
50 ml, 60 mm, 41 mm, 2 ml
Katalognr. 213-0193
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), längere Anwendung 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache, schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:41 mm
- Graduierungsintervall:2 ml
- Kapazität:50 ml
- Höhe:60 mm
- Seq:02