Becher, niedrige Form
25 ml, 49 mm, 34 mm, 1 ml
Catalog # 213-0192
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), längere Anwendung 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache, schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifications
- Ext.Ø:34 mm
- Graduierungsintervall:1 ml
- Kapazität:25 ml
- Höhe:49 mm
- Seq:01