Trichter mit extra langem Stiel
143 mm, 8 mm, 78,5 mm
Katalognr. 221-1861
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Innere Rippen zur Beschleunigung des Filtrationsvorgangs
- Sehr gute chemische Beständigkeit, autoklavierbar
- Zur Verwendung mit Standard-Filterpapier geeignet
Mit inneren Rippen zur Schnellfiltration. Öffnungswinkel 60°.
Dokumente
KART165_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Trichter A-Ø:78,5 mm
- Stiel A-Ø:8 mm
- Stiel Länge:143 mm