Becher, niedrige Form
2000 ml, , 184 mm, 133 mm, 50 ml
Katalognr. 213-0191
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C), autoklavierbar
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:133 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:184 mm
- Seq:07