Becher, niedrige Form
1000 ml, , 146 mm, 110 mm, 20 ml
Catalog # 213-0190
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C), autoklavierbar
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
KART1543_TDS_EN KART1546_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Ext.Ø:110 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:146 mm
- Seq:06
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..