Becher, niedrige Form
500 ml, , 119 mm, 88 mm, 10 ml
213-0189
: KARTELL
PMP (TPX), glasklar.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C), autoklavierbar
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
: ISO 7056
- Ext.Ø:88 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:500 ml
- Höhe:119 mm
- Seq:05