Becher, niedrige Form
100 ml, , 72 mm, 52 mm, 5 ml
Katalognr. 213-0187
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C), autoklavierbar
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Dokumente
KART1543_TDS_EN KART1546_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:52 mm
- Graduierungsintervall:5 ml
- Kapazität:100 ml
- Höhe:72 mm
- Seq:03