Becher, niedrige Form
50 ml, , 60 mm, 42 mm, 2 ml
Katalognr. 213-0186
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C), autoklavierbar
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
KART1543_TDS_EN KART1546_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Ext.Ø:42 mm
- Graduierungsintervall:2 ml
- Kapazität:50 ml
- Höhe:60 mm
- Seq:02