Bechergläser, niedrige Form
1000 ml, , 143 mm, 105 mm, 100 ml
Katalognr. KART1539
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PFA, durchscheinend, mit Ausguss.
- Platzsparend stapelbares Design
- Hoch Temperaturbeständigkeit von -250 bis +270 °C
- Autoklavierbar, leicht zu reinigen
Erhabene Graduierungen sind leicht ablesbar und beständig gegen Abnutzung von wiederholter Verwendung
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Ext.Ø:105 mm
- Graduierungsintervall:100 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:143 mm
- Seq:06