Bechergläser, niedrige Form
500 ml, , 122 mm, 88 mm, 100 ml
Katalognr. KART1538
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PFA, durchscheinend, mit Ausguss.
- Platzsparend stapelbares Design
- Hoch Temperaturbeständigkeit von -250 bis +270 °C
- Autoklavierbar, leicht zu reinigen
Erhabene Graduierungen sind leicht ablesbar und beständig gegen Abnutzung von wiederholter Verwendung
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Ext.Ø:88 mm
- Graduierungsintervall:100 ml
- Kapazität:500 ml
- Höhe:122 mm
- Seq:05