Bechergläser, niedrige Form
250 ml, , 96 mm, 67 mm, 50 ml
Katalognr. KART1537
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PFA, durchscheinend, mit Ausguss.
- Platzsparend stapelbares Design
- Hoch Temperaturbeständigkeit von -250 bis +270 °C
- Autoklavierbar, leicht zu reinigen
Erhabene Graduierungen sind leicht ablesbar und beständig gegen Abnutzung von wiederholter Verwendung
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Ext.Ø:67 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:250 ml
- Höhe:96 mm
- Seq:04