Bechergläser, niedrige Form
100 ml, , 72 mm, 50 mm, 20 ml
KART1536
: KARTELL
PFA, durchscheinend, mit Ausguss.
- Platzsparend stapelbares Design
- Hoch Temperaturbeständigkeit von -250 bis +270 °C
- Autoklavierbar, leicht zu reinigen
Erhabene Graduierungen sind leicht ablesbar und beständig gegen Abnutzung von wiederholter Verwendung
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
- Ext.Ø:50 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:100 ml
- Höhe:72 mm
- Seq:03