Bechergläser, niedrige Form
25 ml, , 50 mm, 32 mm, 5 ml
Katalognr. KART1534
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PFA, durchscheinend, mit Ausguss.
- Platzsparend stapelbares Design
- Hoch Temperaturbeständigkeit von -250 bis +270 °C
- Autoklavierbar, leicht zu reinigen
Erhabene Graduierungen sind leicht ablesbar und beständig gegen Abnutzung von wiederholter Verwendung
:
:
:
:
Technische Daten
- Ext.Ø:32 mm
- Graduierungsintervall:5 ml
- Kapazität:25 ml
- Höhe:50 mm
- Seq:01