AuftragsverfolgungKontakt
Analysentrichter
Analysentrichter
77 mm, 44 mm, 5 mm, 46 mm
Katalognr. 221-1813
Anbieter:   KARTELL
Analysentrichter
Katalognr. 221-1813
Anbieter:  KARTELL
Analysentrichter
Analysentrichter
77 mm, 44 mm, 5 mm, 46 mm
Preis
6.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
  • Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
  • Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
  • Autoklavierbar
Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.
Documents
Technische Daten
  • Trichter A-Ø:
    46 mm
  • Länge:
    77 mm
  • Stiel A-Ø:
    5 mm
  • Stiel Länge:
    44 mm