AuftragsverfolgungKontakt
Analysentrichter
Analysentrichter
64 mm, 38 mm, 5 mm, 37 mm
Catalog # 221-1812
Supplier:   KARTELL
Analysentrichter
Catalog # 221-1812
Supplier:  KARTELL
Analysentrichter
Analysentrichter
64 mm, 38 mm, 5 mm, 37 mm
Price
SFr. 6.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
  • Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
  • Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
  • Autoklavierbar
Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.
Documents
Specifications
  • Trichter A-Ø:
    37 mm
  • Länge:
    64 mm
  • Stiel A-Ø:
    5 mm
  • Stiel Länge:
    38 mm