Analysentrichter
55 mm, 39 mm, 4 mm, 27 mm
Katalognr. 221-1811
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
- Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
- Autoklavierbar
Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.
Dokumente
KART155_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Trichter A-Ø:27 mm
- Länge:55 mm
- Stiel A-Ø:4 mm
- Stiel Länge:39 mm