Becher, niedrige Form
5000 ml, , 228 mm, 190 mm, 500 ml
213-0184
: KARTELL
PMP (TPX), glasklar.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C), autoklavierbar
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
: ISO 7056
- Ext.Ø:190 mm
- Graduierungsintervall:500 ml
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:228 mm
- Seq:09