Becher, niedrige Form
3000 ml, , 200 mm, 159 mm, 500 ml
Katalognr. 213-0183
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C), autoklavierbar
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Dokumente
KART1543_TDS_EN KART1546_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:159 mm
- Graduierungsintervall:500 ml
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:200 mm
- Seq:08