AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff | Avantor
Messbecher mit Griff
2000 ml, , 165 mm, 145 mm, 50 ml
Katalognr. 213-3430
Anbieter:   KARTELL
Messbecher mit Griff
Katalognr. 213-3430
Anbieter:  KARTELL
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
2000 ml, , 165 mm, 145 mm, 50 ml
Preis
20.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Anwendungen. With embossed scale and spout.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    145 mm
  • Graduierungsintervall:
    50 ml
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    165 mm
  • Seq:
    03