schaufel
2000 ml, 370 mm
Katalognr. 231-0206
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Schaufel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Sehr gute Hitzebeständigkeit, autoklavierbar
- Gute chemische Beständigkeit
- Für eine robuste Handhabung
Technische Daten
- Kapazität:2000 ml
- Länge:370 mm