AuftragsverfolgungKontakt
Forceps, precision, extra sharp
Curved, Grün, 105 mm
Katalognr. BOCH1867
Anbieter:   BOCHEM
Forceps, precision, extra sharp
Katalognr. BOCH1867
Anbieter:  BOCHEM
Forceps, precision, extra sharp
Forceps, precision, extra sharp
Curved, Grün, 105 mm
Preis
SFr. 42.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision forceps made from PTFE coated stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Curved
  • Farbe:
    Grün
  • Länge:
    105 mm
  • Seq:
    02