AuftragsverfolgungKontakt
Laboratory jacks | Avantor
Laboratory jacks
300×300 mm, 60 kg, 12 kg, 90 - 470 mm, Grau, Stellrad für Ratsche
Katalognr. 245-1193
Anbieter:   BOCHEM
Laboratory jacks
Katalognr. 245-1193
Anbieter:  BOCHEM
Laboratory jacks
Laboratory jacks
300×300 mm, 60 kg, 12 kg, 90 - 470 mm, Grau, Stellrad für Ratsche
Preis
SFr. 1’640.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
  • Ergonomic round knob (either made of plastic or metal)
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel which can be operated by hand
  • Larger models from 300×300 mm on should be used with a ratchet, which connects with the special adjusting wheel (ratchet is included)
  • Models with metal knob are autoclavable
DIN 12897
Zertifizierung: DIN 12897
Technische Daten
  • Max. statische Belastbarkeit:
    60 kg
  • Plattengröße:
    300×300 mm
  • Mit:
    Stellrad für Ratsche
  • Arbeitshöhe:
    90 - 470 mm
  • Farbe:
    Grau
  • Max. dynamische Belastbarkeit:
    12 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 245-0026
    Ratsche für Laborhebebühnen, Länge 190 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 67.80