AuftragsverfolgungKontakt
Laboratory jacks | Avantor
Laboratory jacks
100×100 mm, 10 kg, 5 kg, 55 - 120 mm, Grau, Stellrad
Katalognr. 245-1190
Anbieter:   BOCHEM
Laboratory jacks
Katalognr. 245-1190
Anbieter:  BOCHEM
Laboratory jacks
Laboratory jacks
100×100 mm, 10 kg, 5 kg, 55 - 120 mm, Grau, Stellrad
Preis
SFr. 255.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
  • Ergonomic round knob (either made of plastic or metal)
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel which can be operated by hand
  • Larger models from 300×300 mm on should be used with a ratchet, which connects with the special adjusting wheel (ratchet is included)
  • Models with metal knob are autoclavable
DIN 12897
Zertifizierung: DIN 12897
Technische Daten
  • Max. statische Belastbarkeit:
    10 kg
  • Plattengröße:
    100×100 mm
  • Mit:
    Stellrad
  • Arbeitshöhe:
    55 - 120 mm
  • Farbe:
    Grau
  • Max. dynamische Belastbarkeit:
    5 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 245-0026
    Ratsche für Laborhebebühnen, Länge 190 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 67.80