Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 1,000 - 1,250 g/cm³, 0,005 g/cm³, 180 mm
Katalognr. AMARH801284
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Technische Daten
- Bezeichnung:Hydrometer
- Länge:180 mm
- Seq:68
- Teilung:0,005 g/cm³
- Messbereich:1,000 - 1,250 g/cm³