AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan, wasserfrei
n-Hexan, wasserfrei
Glasflasche, 1 L
Katalognr. 43263.K2
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
n-Hexan, wasserfrei
Katalognr. 43263.K2
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan, wasserfrei
n-Hexan, wasserfrei
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
SFr. 289.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.659 Refractive Index: 1.3750 Appearance: Colourless Odour: Weak, characteristic Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 Merck Reference: 14,4694 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009520
Solvent in Sol-Gel precursor applications
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:14,4694
  • Siedepunkt:69 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–95 °C
  • Dichte:0,659
  • Blitz Pt:–23 °C (–9 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L