Chinolin 99%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
- :91-22-5
- :C₉H₇N
- :MFCD00006736
- :129.16 g/mol
- :13,08160
- :237 °C (760 mmHg)
- :–15 °C
- :1,095 g/cm³
- :101 °C
- :Raumtemperatur
- :202-051-6
- :2656
- :6.1,III
- Appearance:Clear colorless to dark brown Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g