AuftragsverfolgungKontakt
Ethylendiamin 99+% | Avantor
Ethylendiamin 99+%
Glasflasche, 250 mL
Katalognr. ACRO220422500
Entzündlich
Ätzend
Giftig
Gesundheit
Ethylendiamin 99+%
Katalognr. ACRO220422500
CAS Nummer:  107-15-3
Ethylendiamin 99+%
Ethylendiamin 99+%
Glasflasche, 250 mL
CAS Nummer:  107-15-3
Preis
SFr. 40.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
  • CAS Nummer:107-15-3
  • Formel:C₂H₈N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008204
  • Molekulargewicht:60.1 g/mol
  • Merck-Index:13,03829
  • Siedepunkt:117…118 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:11 °C
  • Dichte:0,898 g/cm³
  • Blitz Pt:38 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-468-6
  • UN:1604
  • ADR:8,II
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.5 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤30 APHA
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 mL