Ethylendiamin 99+%
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
- CAS Nummer:107-15-3
- Formel:C₂H₈N₂
- MDL-Nummer:MFCD00008204
- Molekulargewicht:60.1 g/mol
- Merck-Index:13,03829
- Siedepunkt:117…118 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:11 °C
- Dichte:0,898 g/cm³
- Blitz Pt:38 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-468-6
- UN:1604
- ADR:8,II
Dokumente
ACRO22042
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.5 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤30 APHA
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



